90485
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
Sinónimos:
Methyltriethylammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
mp
307 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?