Merck
90224
Sigma-Aldrich
3-Butoxy-propionaldehyde diethyl acetal
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
3-tert-Butoxy-1,1-diethoxypropane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Beilstein/REAXYS Number:
1745964
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.411
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)