90174
Chlorotriisopropylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Silane IP3, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
presión de vapor
1.16 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?