901382
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 2
Sinónimos:
Dendron bifunctionalized PEG, PFD-G2-PEG6k-NHBOC, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
PEG Mn 6000
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
- Polymer architecture: Dendron-functionalized PEG
- Generation: 2
- PEG Average Mn: 6,000
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- No. Surface Groups: 8
- Calculated Mol. Wt.: 8075.49 g/mol
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).