Merck
901207
Sigma-Aldrich
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-5,6-difluoro-2-(2-hexyldecyl)-2H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H37Br2F2N3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
701.57
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or crystals
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Alkylthio and Fluorine Substituted 2D-Conjugated Polymers Reach 9.5% Efficiency.
Bin H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(13), 4657-4664 (2016)
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(13), 4657-4664 (2016-03-22)
Non-fullerene polymer solar cells (PSCs) with solution-processable n-type organic semiconductor (n-OS) as acceptor have seen rapid progress recently owing to the synthesis of new low bandgap n-OS, such as ITIC. To further increase power conversion efficiency (PCE) of the devices