Merck
901040
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Sinónimos:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H68Br2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
872.85
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
form
solid
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)