900922
2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine
Sinónimos:
PYD-2Cz
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)