900809
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%, H2O <500 ppm
Sinónimos:
N-n-Butyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate, Butylmethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Ensayo
98%
Formulario
powder
composición
H2O, <500 ppm
impurezas
≤500 ppm H2O
mp
150 °C
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)