Merck
900752
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.19
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
>98%
form
solid
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)