Merck
900566
Sigma-Aldrich
Potassium 3-(hydroxy)benzoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BF3KO2
Peso molecular:
228.02
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
Aplicación
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Acylboranes: synthetic strategies and applications.
Scharnagl F K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(8), 1738-1752 (2017)