900437
SGA 555 100 isiphor
Sinónimos:
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Rare earth doped phosphor, Yellow phosphor
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Halogen Free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
tamaño de partícula
12-14 μm (D50)
18-20 μm (D90)
7-9 μm (D10)
fluorescencia
λem 555 nm±1 nm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)