Merck
900398
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Sinónimos:
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 4,455.00
MXP 4,455.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 4,455.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H46N2O2Sn
Peso molecular:
477.31
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 4,455.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
paste
índice de refracción
n/D 1.4963
densidad
1.1316 g/mL
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
SnAP reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode research group.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)