Merck
900372
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 18,048.00
MXP 18,048.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 18,048.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C19H18O11
Peso molecular:
461.35
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
MXP 18,048.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
SMILES string
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
Inchi Key
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
Application
Relative stereochemistry
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)