Merck
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PDLA-TMC
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 9,295.00
MXP 9,295.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 9,295.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
MXP 9,295.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
chips or granules (chunks)
cociente alimentación
lactide:trimethylene carbonate 50:50
viscosidad
1.5 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.