Merck
89798
Sigma-Aldrich
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
243.30
Beilstein:
7641071
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9-
Clave InChI
KXMRDHPZQHAXML-KYZUINATSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)