Merck
89025
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
≥98.0% (RT)
Sinónimos:
PhSCu, Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SCu
Número de CAS:
Peso molecular:
172.71
Beilstein:
3709171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (RT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Otras notas
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
E. Piers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2694-2694 (1975)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)
G.H. Posner et al.
Synthesis, 662-662 (1974)
Wender, P. A.; White, A. W.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2218-2218 (1988)