Merck
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(Rp)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
Sinónimos:
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H44FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
594.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97%
Formulario
crystals
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
Clave InChI
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)