Merck
87943
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
347.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clave InChI
UKFKHDUXBBWVHB-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)