87307
Tetrahexylammonium iodide
≥99.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
powder
mp
99-101 °C
cadena SMILES
[I-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.HI/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)