Merck
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol 2-chlorotrityl ether polymer-bound
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
Sinónimos:
4-Amino-1-butyl 2-chlorotrityl ether polymer-bound, O-(2-Chlorotrityl)-4-amino-1-butanol polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
0.3-1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)