Merck
86987
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propionic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
liquid
densidad
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-5-4-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
KXZYUJNAHMNZBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)