Merck
86856
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
technical, ~50% in methylene chloride (T)
Sinónimos:
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Número de CAS:
Peso molecular:
281.47
Beilstein:
4729304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Formulario
liquid
concentración
~50% in methylene chloride (T)
impurezas
~5% tetrabutylammonium chloride
índice de refracción
n20/D 1.442
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride (TBABF) can be used as a reagent:
  • For the conversion of aromatic boronic acids and esters into corresponding tetrabutylammonium trifluoroborate salts. These salts are utilized as surrogates of boronic acids in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
  • In the nucleophilic fluorination of organic halides, tosylates, and triflates.
  • For the regioselective synthesis of fluorohydrins by ring-opening of terminal epoxides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrabutylammonium Bifluoride
Prakash GS and Pertusati F
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)