Merck
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
287.52
Beilstein/REAXYS Number:
6018401
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
concentration
~40% in ethanol (NT)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
InChI key
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)