Merck
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
Sinónimos:
TEU
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.27
Beilstein/REAXYS Number:
1763126
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.447
bp
211-213 °C (lit.)
density
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)