Documentos clave
86443
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Trp(Boc)Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Sinónimos:
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-L-tryptophan-4-[poly(oxyethylene)-carbamoyl]trityl ester polymer-bound
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 5,531.00
MXP 5,531.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 5,531.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 5,531.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
TentaGel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
tamaño de partícula
~90 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)