862185
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
90%, technical grade
Sinónimos:
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
About This Item
grado
technical grade
Ensayo
90%
impurezas
10% isopropyl ether
mp
132-133 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
Clave InChI
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)