Merck
861960
Sigma-Aldrich
Ácido taurocólico sodium salt hydrate
97%
Sinónimos:
Taurocolato de sodio hydrate, Ácido 2-[(3α,7α,12α-Trihidroxi-24-oxo-5β-colan-24-il) amino] etanosulfónico, Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico N-(sulfoetil)amida
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H44NNaO7S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
537.68 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Inchi Key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Application
Detergente aniónico utilizado para solubilización de proteínas.
Biochem/physiol Actions
Sal biliar no sulfatada, sustrato de transporte fisiológico para la bomba de exportación de sales biliares/hermana de Pgp (BSEP/spgp), cotransportador de Na(+)/taurocolato (NTCP) y MRP3 en los canalículos hepáticos.
replaced by