Merck
861901
Sigma-Aldrich
Lithium dodecyl sulfate
98%
Sinónimos:
Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Li
Número de CAS:
Peso molecular:
272.33
Beilstein/REAXYS Number:
5186718
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
assay
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)