861847
Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone
97%
Sinónimos:
FCCP, Mesoxalonitrile 4-trifluoromethoxyphenylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChI key
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Replaced by
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)