Merck
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-proline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
249.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
76-78 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
Clave InChI
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.