Merck
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
Sinónimos:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein/REAXYS Number:
1721794
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)