859869
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
assay
96%
optical activity
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?