Merck
859362
Sigma-Aldrich
L-Histidinol dihydrochloride
99%
Sinónimos:
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
214.09
Beilstein/REAXYS Number:
3914853
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
optical activity
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Biochem/physiol Actions
Precursor of histamine; reversible inhibitor of protein synthesis.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)