859060
Z-Glu-OH
99%
Sinónimos:
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]22/D −7.4°, c = 10 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
115-117 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?