Merck
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19N5O5
Número de CAS:
Peso molecular:
349.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)