857823
4-Sulfophenyl isothiocyanate sodium salt monohydrate
technical grade
Sinónimos:
4-Isothiocyanatobenzenesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
form
powder
functional group
isothiocyanate
sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?