Merck
851396
Sigma-Aldrich
Galactan
Sinónimos:
Polygalactan
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O