Merck
81834
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-L-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
Clave InChI
UXSGGQWSQPYJTQ-ZDUSSCGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)