Merck
81560
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-RAM
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Sinónimos:
Rink amide(2-aminoethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
beads
Extensión del etiquetado
0.4-0.7 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
500-560 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuan Zhang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 489, 203-211 (2017-12-11)
Accumulated data indicate that placental hypoxia is implicated in the pathogenesis of preeclampsia (PE). Tight junction (TJ) is important structure that sustains normal placental barrier function, its dysregulation under hypoxia has been observed. This study was designed to explore hypoxia-induced