Merck
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Sinónimos:
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensión del etiquetado
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
160-200 μm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)