809551
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate
Sinónimos:
Perosa-Selva-Noè Vinylation Reagent
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
146-151 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(OC)=O
InChI
1S/C19H18P.C2H4O3/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-5-2(3)4/h2-16H,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
FALLFMKOBMQQNQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?