809098
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate
About This Item
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
functional group
sulfinic acid
SMILES string
O=S(O[Na])CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
InChI
1S/C11H10O2S.Na/c12-14(13)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9;/h1-7H,8H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
FIUBTIUINOLGCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.