808857
Gold nanoparticles
30 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
Sinónimos:
Biotin Gold
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEG 5000
Nivel de calidad
Formulario
dispersion in H2O
nanoparticles
envase
pkg of 0.5 mL
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
2.46 mg/mL in H2O
DO
50
superficie
10.3 m2/g
diámetro
30 nm
pH
5-7
densidad
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
526 nm
grupo funcional
biotin
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)