Documentos clave
808075
Sigma-Aldrich
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 40 cP, work function -3.9eV
Sinónimos:
Avantama N-11-Screen, Nanograde N-11-Screen, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
dispersion
concentración
2.5 wt. % (crystalline ZnO in α-Terpineol)
función de trabajo
-3.7--4.1 eV
color
translucent brownish
tamaño de partícula
7-17 nm
viscosidad
32-48 cP
Aplicación
ZnO nanoparticle ink is for screen printing for the use as electron transport layer in printed electronics. ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Nota de preparación
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Información legal
Product of Avantama Ltd.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.