Merck
808024
Sigma-Aldrich
(S,R,R)-Elenor Amination Reagent
Sinónimos:
3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazole-1(4H)-carboxamide, tetrahydro-N-hydroxy-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6R,7aR)-
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 2,357.00
MXP 2,357.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 2,357.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
274.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 2,357.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
Clave InChI
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
Aplicación
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)