807966
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+9
SMILES string
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C