Merck
806331
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G6-PEG20k-OH
Sinónimos:
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1540H2830O834
Peso molecular:
34692.45
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
powder
mp
49-55 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 6
  • No. Surface Groups: 128
  • Calculated Mol. Wt.: 34692 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Aplicación
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Artículos
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).