Merck
805475
Sigma-Aldrich
Me3tacnRuCl3 hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H23Cl3N3ORu
Peso molecular:
396.73
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
>300 °C (decomposition without melt)
SMILES string
Cl[Ru]12(Cl)(Cl)[N@](CC3)(C)CC[N@@]1(C)CC[N]23C
InChI
1S/C9H21N3.3ClH.Ru/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10;;;;/h4-9H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
IPPQISZMQLBZTB-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)