Documentos clave
803847
Sigma-Aldrich
Silica nanospheres
200 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
SiO2
Peso molecular:
60.08
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
nanospheres
concentración
10 % (w/v) in ethanol
tam. prom. pieza
200 nm (TEM)
Aplicación
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
61.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shinya Kano et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(14) (2020-07-16)
Fast-response humidity sensors using nanomaterials are attractive and have been intensively studied. Among the various nanomaterials, nonporous inorganic nanoparticles are suitable for use in humidity sensitive films for sensors. Here, we focus on a nonporous inorganic nanoparticle film and investigate