802107
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
Sinónimos:
NIPAM polymer, PNIPAM-NH2, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyacrylamide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
Mn 5,000
PDI
≤1.3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.